missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kalium für AAS 10 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™

Catalog Number 12953365
Click to view available options
Menge:
100 ml
Verpackung:
Flasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.

Chemischer Name oder Material Kalium
Konzentration 10 g/l ±0.02 g/l
CAS 7697-37-2
Verpackung Flasche
Menge 100 ml
Typ Atomabsorptionsspektrometrie Einzelelementflammlösung in Standardkonzentration
Summenformel HNO3
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
IUPAC-Name Salpetersäure
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Lösungsmittel oder Matrix 2 % HNO3
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'