Learn More
Kalium für AAS 1 g/l, 12 % Ethanolmatrix, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7083760
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
7697-37-2
HNO3
63.01
MFCD00011349
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
944
CHEBI:48107
Salpetersäure
O[N+]([O-])=O
7697-37-2
HNO3
63.01
MFCD00011349
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
944
CHEBI:48107
Salpetersäure
O[N+]([O-])=O
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemischer Name oder Material Kalium
Konzentration 1 g/l ±0.002 g/l
Verpackung Flasche
Menge 100 ml
Typ Standardlösung für die Atomabsorptionsspektrometrie mit Flammen-Einzelelement
UN-Nummer 1993
Lösungsmittel oder Matrix 12 % Ethanol
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-element Standard Solution for AAS. Potassium (K) 1000mg/l in Ethanol 12%,HCL 2%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.