Learn More
Kaliumacetat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststofffass
Kunststoffpulverbehälter
Spezifikation
Schmelzpunkt | 292°C |
Farbe | Weiß |
pH | 7.0 to 8.0 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 98.14g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |