Learn More
Kaliumacetat, Endotoxin-getestet, granular, entspricht mehreren Pharmakopöen, U.S.P., J.T. Baker™
Catalog Number 15588064
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Chemischer Name oder Material Kaliumacetat
Namenshinweis Endotoxin-geprüft
CAS 127-08-2
Physikalische Form granular
Menge 2.5 kg
Summenformel C2H3KO2
Synonym Kaliumacetat, Essigsäure, Kaliumsalz, Diuretisches Salz, Kaliumethanoat, octan sodny tschechisch, Essigsäure-Kaliumsalz, FEMA-Nr. 2920, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
InChI-Schlüssel SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
IUPAC-Name Kalium;Acetat
Molekulargewicht (g/mol) 98.142
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
Formelmasse 98.14
Güte Multi-Kompendium/USP
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.57 kg