Learn More
Kaliumacetat-Hydrat, Puratronic™, 99,997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382068
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11382068 5 g 5 Gramm
11372068 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382068 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012975.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 254966-93-3 | C2H3KO2 | 98.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 254966-93-3
Summenformel C2H3KO2
Molekulargewicht (g/mol) 98.14
MDL-Nummer MFCD00012458
InChI-Schlüssel SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate hydrate, c2h3o2.k.h2o, potassium acetate hydrate, puratronic, potassium acetate hydrate, puratronic r metals basis
PubChem CID 23702041
SMILES [K+].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium acetate hydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
IUPAC-Name Kalium; Acetat; Hydrat
Formelmasse 98.15 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.997%
Güte Puratronic