Learn More
Kaliumbenzofurazan-5-trifluorborat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11327659
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11327659 5 g 5 Gramm
11317659 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327659 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28304.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1225608-24-1
Summenformel C6H3BF3KN2O
Molekulargewicht (g/mol) 226.007
MDL-Nummer MFCD09800741
InChI-Schlüssel VVXGHNBCIPLVLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium benzofurazan-5-trifluoroborate, potassium benzo c 1,2,5 oxadiazole-5-trifluoroborate, potassium 2,1,3-benzoxadiazol-5-yltrifluoroboranuide, amtb089, potassium 2,1,3-benzoxadiazol-5-yl trifluoroboranuide, potassium benzo c 1,2,5 oxadiazol-5-yltrifluoroborate, potassium 2,1,3-benzoxadiazol-5-yl trifluoro borate 1-
PubChem CID 46738069
IUPAC-Name Kalium;2,1,3-Benzoxadiazol-5-yl(Trifluor)Boranuid
SMILES [B-](C1=CC2=NON=C2C=C1)(F)(F)F.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium benzofurazan-5-trifluoroborate
Menge 5 g
Formelmasse 226.01
Reinheit (%) 95%