Learn More
Kaliumbicarbonat, ≥99.95 % Spurenmetallbasis, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kaliumbicarbonat |
Schmelzpunkt | 100 °C bis 120 °C |
Farbe | Weiß |
pH | 8 bis 8.6 (bei 20 °C) |
Menge | 50 g |
Strukturformel | KHCO3 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 4535309 |
Löslichkeitsinformationen | In Wasser 333 g/l bei 20 °C |
Formelmasse | 100.12 mol |