Learn More
Kaliumbromat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10227310 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10227310 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10043230 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10227310 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 268390010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7758-01-2 | BrKO3 | 167.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
C-X-Bindungsbildungsreagenz, Oxidationsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1-2-7758
Summenformel BrKO3
Molekulargewicht (g/mol) 167.01
MDL-Nummer MFCD00011359
InChI-Schlüssel OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
IUPAC-Name Kalium; Bromat
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium bromate
Schmelzpunkt 350.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
pH 5 to 9 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99.5% min. (Iodometry)
Strukturformel KBrO3
Fieser 11,431
Merck Index 15, 7738
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 70g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, soluble in boiling water
Formelmasse 167.01
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch
Verlust bei Trocknung 0.1% max. (105°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 3.27
Dichte 3.2700g/mL