missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kaliumbromid, ≥99.0 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™

Artikelnummer. 15662610 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
12 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
12 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15662610 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15692610 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15682610 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
15672610 12 kg Poly-Flasche 12 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15662610 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 243418100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ACS-Reagenz, ≥99,0 %

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2-3-7758
Summenformel BrK
Molekulargewicht (g/mol) 119.00
MDL-Nummer MFCD00011358
InChI-Schlüssel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumbromid, Bromidkaliumsalz, Kaliumbrom, Caswell Nr. 684, Trikalium-Tribromid, Kaliumbromid K3Br3, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
IUPAC-Name Kalium; Bromid
SMILES [K+].[Br-]

Spezifikation

Siedepunkt 1383 °C
Chemischer Name oder Material Kaliumbromid
Schmelzpunkt 734 °C
Farbe Farblos
Menge 100 g
Strukturformel KBr
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 119 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Feststoff, Pulver, Kristalle oder Stücke
Dampfdruck 0.01 mmHg (20 °C), 1 mmHg (795 °C)
Dichte 2.73 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.