missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kaliumbromid, Kristalloptik, Rechteck, 30 mm x 15 mm x 4 mm, unpoliert, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15486205
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15486205 1 Ea. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15486205 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 038407.KT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spektroskopie, IR-Fenster

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Potassium bromide crystal optic rectangle
Namenshinweis 30mm x 15mm x 4mm, Unpolished
CAS 2-3-7758
Menge 1 Ea.
Summenformel BrK
MDL-Nummer MFCD00011358
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
InChI-Schlüssel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[Br-]
IUPAC-Name Kaliumbromid
Molekulargewicht (g/mol) 119.00
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.