Learn More
Kaliumbromid, FT-IR-Qualität, ≥ 99% Spurenmetallbasis Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15632160 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15632160 100 g 100 Gramm
15642160 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15632160 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 221864100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 2-3-7758
Summenformel BrK
Molekulargewicht (g/mol) 119.00
MDL-Nummer MFCD00011358
InChI-Schlüssel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumbromid, Bromidkaliumsalz, Kaliumbrom, Caswell Nr. 684, Trikalium-Tribromid, Kaliumbromid K3Br3, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Kaliumbromid
Menge 100 g
Strukturformel KBr
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Kalium; Bromid
Formelmasse 119 mol
Reinheit (%) ≥99 % Spurenmetalle
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 1 mmHg (795 °C), 0.01 mmHg (20 °C)
Produktbeteckning
  • Kaliumbromid
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.