Learn More
Potassium Bromide, TraceSELECT™, ≥99.99% (Metals Basis), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15627440 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15627440 25 g Poly-Flasche 25 Gramm
15617440 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15627440 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 9073725G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 2-3-7758
Summenformel BrK
Molekulargewicht (g/mol) 119.00
MDL-Nummer MFCD00011358
InChI-Schlüssel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
IUPAC-Name Kaliumbromid
SMILES [K+].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 1383°C
Chemischer Name oder Material Potassium bromide
Schmelzpunkt 734°C
Farbe Farblos
Menge 25 g
Strukturformel KBr
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Löslichkeitsinformationen 656g/L at 20°C
Formelmasse 119g/mol
Reinheit (%) ≥99.9995% (metals basis)
Güte TraceSELECT
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Solid
Dampfdruck 0.01mmHg (20°C), 1mmHg (795°C)
Dichte In water 2.73g/cm3 at 20°C