Learn More
Kaliumcarbonat, wasserfrei, reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststofffass
Kunststoffpulverbehälter
Beschreibung
Kaliumcarbonat, wasserfrei, Extra Pure, SLR
Spezifikation
Schmelzpunkt | 891°C |
Farbe | Weiß |
pH | 11.5 to 12 |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Menge | 500 g |
IUPAC-Name | Dikalium, Karbonat |
Formelmasse | 138.21g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium carbonate
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.