Learn More
Kaliumchlorid, 0.117 M, Leitfähigkeitsstandard, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4782072
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7447-40-7, 7732-18-5
ClK
74.55
MFCD00011360
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
4873
CHEBI:32588
[Cl-].[K+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7447-40-7, 7732-18-5
ClK
74.55
MFCD00011360
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
4873
CHEBI:32588
[Cl-].[K+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Potassium chloride
Namenshinweis 15, 000μmho at 25°C
Menge 500 mL
Farbe Farblos
Prozentgehaltsbereich 0.117M
IUPAC-Name Kalium; Chlorid
Formelmasse 74.55
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Kaliumchlorid:0,88%; Wasser:99,12%
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Physikalische Form Flüssig