Learn More
Kaliumchlorid, ≥ 99 %, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Siedepunkt | 1420.0°C |
Chemischer Name oder Material | Potassium chloride |
Schmelzpunkt | 770.0°C |
Farbe | Weiß |
pH | 5.4 to 8.6 (5% soln. at 25°C) |
Physikalische Form | Kristalle oder kristallines Pulver |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.0 to 100.5% (Argentometry) |
Strukturformel | KCl |
Fieser | 06,480 |