Learn More
Kaliumchlorid, Kristall, multikompendial, U.S.P., J.T.Baker™
Catalog Number p-5390818
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
7447-40-7
ClK
74.55
MFCD00011360
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Kaliumchlorid, Kali-Muriat, Sylvin, Kaliumchlorid KCl, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
4873
CHEBI:32588
[Cl-].[K+]
7447-40-7
ClK
74.55
MFCD00011360
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Kaliumchlorid, Kali-Muriat, Sylvin, Kaliumchlorid KCl, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
4873
CHEBI:32588
[Cl-].[K+]
Chemischer Name oder Material Kaliumchlorid
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
IUPAC-Name potassium chloride
Formelmasse 74.55
Güte Mehrkompendial/USP
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.99 kg