Learn More
Kaliumchlorid, reinst, Thermo Scientific Chemicals
61.44 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Siedepunkt | 1420.0°C |
Chemischer Name oder Material | Potassium chloride |
Schmelzpunkt | 770.0°C |
Farbe | Weiß |
pH | 5.0 to 8.5 (5%, H2O, 25°C) |
Physikalische Form | Kristalle oder kristallines Pulver |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | KCl |
Fieser | 06,480 |
Merck Index | 15, 7742 |