Learn More
Kaliumchlorid, Pulver, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
Catalog Number 15598074
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Chemischer Name oder Material Kaliumchlorid
CAS 7447-40-7
Physikalische Form Pulver
Menge 2.5 kg
Summenformel ClK
MDL-Nummer MFCD00011360
Synonym Kaliumchlorid, Kali-Muriat, Sylvin, Kaliumchlorid KCl, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
IUPAC-Name potassium chloride
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Formelmasse 74.55
Güte FCC/USP
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.99 kg