missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kaliumchlorid-Lösung 1 mol/l, Fisher Chemical™

Catalog Number 12943574
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Verpackung:
Flasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.

Chemischer Name oder Material Kaliumchlorid
Konzentration 1 M (1 N)
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Verpackung Flasche
Menge 1000 ml
Summenformel ClK
MDL-Nummer MFCD00011360
Synonym Kaliumchlorid, Kali-Muriat, Sylvin, Kaliumchlorid KCl, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
IUPAC-Name Kaliumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'