Learn More
Kaliumchlorid-Lösung, 3 M, rein, Fisher Chemical
CLK, CAS-Nummer-7447-40-7, Slow-k, Kaliumchlorid, Kali-Muriat, klor-con, Enseal, Sylvit, Klotrix, Kaliumchlorid kcl, Kalitabs, chlorescent, 1 l, CHEBI:32588, ohne Bezeichnung, WCUXLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M, Kalium;Chlorid, 11360, 74.548, Kunststoffbehälter, Flüssig, 4873, [CL-].[K+]
Marke: Fisher Chemical J/2892/15
52.19 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 7447-40-7 Netto-Gewicht : 1.25000kg
Beschreibung
CLK, CAS-Nummer 7447-40-7, langsam k, Kaliumchlorid, Kaliumchlorid, Kaliumchlorid, Kaliumchlorid, Klor-con, Enseal, Sylvit, Klotrix, Kaliumchlorid KCl, Kalitabs, Chlorvescent, 1 l, CHEBI:32588, nicht gekennzeichnet, WCUXLCKKVCTQ-UHFFFAOYSA-M, Kalium;Chlorid, 11360, 74.548, Kunststoffbehälter, Flüssig, 4873, [Cl-].[K+]
Spezifikation
7447-40-7 | |
1 l | |
MFCD00011360 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
Kalium; Chlorid | |
4873 | |
Rein |
Flüssig | |
ClK | |
Kaliumchlorid, Kali-Muriat, Sylvin, Kaliumchlorid KCl, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs | |
[Cl-].[K+] | |
74.55 | |
CHEBI:32588 | |
Kunststoffbehälter |