missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium Chloride Solution, 3M, Merck Chemicals™

Catalog Number 10697652
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
250 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Farbe Colorless
pH 5.5
Physikalische Form Liquid
Menge 250 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2.9 to 3.1 mol/L
Geruch Odorless
Dichte 1.13g/cm3
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'