Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium Chloride |
| Menge | 25 g |
| Strukturformel | KCl |
| UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
| Formelmasse | 74.55g/mol |
| Reinheit (%) | ≥99.99% (metals basis) |
| Güte | TraceSELECT |
| Dichte | 1.98g/mL at 25°C |