Learn More
Kaliumchromat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Catalog Number 10010290
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7789-00-6
CrK2O4
194.19
MFCD00011368
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
24597
CHEBI:75249
dipotassium dioxochromiumbis(olate)
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7789-00-6
CrK2O4
194.19
MFCD00011368
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
24597
CHEBI:75249
dipotassium dioxochromiumbis(olate)
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
CRK2O4 (CAS-Nummer-7789-00-6), neutrales Kaliumchromat, Dikaliummonochromat, Chromat von Pottasche, Caswell Nr. 687, Kaliumbichromat, Kaliumchromat, Dikaliumchromat, Chromat von Pottasche, Kalium(VI)-chromat, Tarapacait, 250 g, CHEBI:75249, gelb, 194,2 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt 975°C
Farbe Gelb
pH 8.6 to 9.8
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Formelmasse 194.2g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter