Learn More
Kaliumchromat, Puriss., ≥99 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15631110 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
50 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
50 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15631110 100 g 100 Gramm
15641110 1 kg 1 Kilogramm
15661110 50 kg 50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15631110 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 12249100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
puriss., ≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7789-00-6
Summenformel CrK2O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
MDL-Nummer MFCD00011368
InChI-Schlüssel XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Kaliumchromat, Bikaliumchromat, Kaliumchromat VI, Dikaliummonochromat, Tarapacait, Kalichromat, Neutrales Kaliumchromat, Caswell Nr. 687, neutral potassium chromate, caswell no. 687
PubChem CID 24597
ChEBI CHEBI:75249
IUPAC-Name Dikalium; Dioxido(dioxo)-Chrom
SMILES [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Kaliumchromat
Menge 100 g
Strukturformel K2CrO4
UN-Nummer 3288
Formelmasse 194.19 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte puriss.
Dichte Vapor Density: 6.7 (vs air)
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.