Learn More
Kaliumcyclopropyltrifluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4602066
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1065010-87-8
C3H5BF3K
147.98
CFMLURFHOSOXRC-UHFFFAOYSA-N
potassium cyclopropyltrifluoroborate, potassium cyclopropyltrifluoroboranuide, potassium cyclopropyltrifluororate, potassium cyclopropytrifluoroborate, potassium cycloproyltrifluoroborate, potassiumcyclopropyltrifluoroborate, potassium cyclopropyl-trifluoroborate, cyclopropyltrifluoroborate potassium salt, potassium;cyclopropyl trifluoro boranuide, potassium ion cyclopropyltrifluoroboranuide
23697338
Kalium; Cyclopropyl(trifluor)boranuid
[B-](C1CC1)(F)(F)F.[K+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1065010-87-8
C3H5BF3K
147.98
CFMLURFHOSOXRC-UHFFFAOYSA-N
potassium cyclopropyltrifluoroborate, potassium cyclopropyltrifluoroboranuide, potassium cyclopropyltrifluororate, potassium cyclopropytrifluoroborate, potassium cycloproyltrifluoroborate, potassiumcyclopropyltrifluoroborate, potassium cyclopropyl-trifluoroborate, cyclopropyltrifluoroborate potassium salt, potassium;cyclopropyl trifluoro boranuide, potassium ion cyclopropyltrifluoroboranuide
23697338
Kalium; Cyclopropyl(trifluor)boranuid
[B-](C1CC1)(F)(F)F.[K+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Potassium cyclopropyltrifluoroborate
Schmelzpunkt 348°C to 350°C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 147.98
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest