Learn More
Kalium-D-Gluconat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416197
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11416197 250 g 250 Gramm
11406197 50 g 50 Gramm
11496187 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416197 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25135.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 299-27-4 | C6H11KO7 | 234.245 g/mol
Potassium D-gluconate widely used as sequestering compounds for metal ions in alkaline systems. It is used in a newly developed process entitled ARS for the prevention of shrinkage in dyed wool fabric. Potassium gluconate has been shown to elevate lactate production, and ATP content, as well as induce the Hemoglobin (methemoglobin) reduction rate in rat erythrocytes. It is used in cell culture and in large scale applications such as the cleaning of metal surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kalium-D-Gluconat wird häufig als Komplexbildner für Metallionen in alkalischen Systemen eingesetzt. Es wird in einem neu entwickelten Verfahren mit dem Namen „ARS“ zur Verhinderung der Schrumpfung bei gefärbten Wollstoffen eingesetzt. Es wurde beschrieben, dass Kaliumgluconat die Laktatproduktion und den ATP-Gehalt erhöht und die Hämoglobin-Reduktionsrate (Methämoglobin) in Erythrozyten von Ratten induziert. Es wird in Zellkulturen und in großtechnischen Anwendungen wie der Reinigung von Metalloberflächen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (50 mg/ml).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 299-27-4
Summenformel C6H11KO7
Molekulargewicht (g/mol) 234.245
MDL-Nummer MFCD00064211
InChI-Schlüssel HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
Synonym potassium gluconate, potassium d-gluconate, gluconic acid potassium salt, potassuril, kaon elixir, potassium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, katorin, potalium, potasoral, sirokal
PubChem CID 16760467
IUPAC-Name Kalium; (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoat
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium D-gluconate
Schmelzpunkt ∼180°C (decomposition)
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (50mg/ml).
Formelmasse 234.25
Reinheit (%) 99%