Learn More
Kalium-D-Gluconat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028023
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
299-27-4
C6H11KO7
234.245
MFCD00064211
HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
potassium gluconate, potassium d-gluconate, gluconic acid potassium salt, potassuril, kaon elixir, potassium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, katorin, potalium, potasoral, sirokal
16760467
Kalium; (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoat
C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[K+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
299-27-4
C6H11KO7
234.245
MFCD00064211
HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
potassium gluconate, potassium d-gluconate, gluconic acid potassium salt, potassuril, kaon elixir, potassium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, katorin, potalium, potasoral, sirokal
16760467
Kalium; (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoat
C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[K+]
Potassium D-gluconate widely used as sequestering compounds for metal ions in alkaline systems. It is used in a newly developed process entitled ARS for the prevention of shrinkage in dyed wool fabric. Potassium gluconate has been shown to elevate lactate production, and ATP content, as well as induce the Hemoglobin (methemoglobin) reduction rate in rat erythrocytes. It is used in cell culture and in large scale applications such as the cleaning of metal surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kalium-D-Gluconat wird häufig als Komplexbildner für Metallionen in alkalischen Systemen eingesetzt. Es wird in einem neu entwickelten Verfahren mit dem Namen „ARS“ zur Verhinderung der Schrumpfung bei gefärbten Wollstoffen eingesetzt. Es wurde beschrieben, dass Kaliumgluconat die Laktatproduktion und den ATP-Gehalt erhöht und die Hämoglobin-Reduktionsrate (Methämoglobin) in Erythrozyten von Ratten induziert. Es wird in Zellkulturen und in großtechnischen Anwendungen wie der Reinigung von Metalloberflächen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (50 mg/ml).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Potassium D-gluconate
Schmelzpunkt ∼180°C (decomposition)
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (50mg/ml).
Formelmasse 234.25
Reinheit (%) 99%