Learn More
Kaliumdeuteroxid (40 Gew.-% in D₂O), TRC
Artikelnummer. 30423656
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30423656 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30423656 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP6950621G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Deuteroxide
CAS 24572-01-8
Summenformel D K O
Menge 1 g
Synonym Potassium hydroxide (K(OD)) (6CI,7CI,8CI,9CI), Potassium deuteroxide, Potassium hydroxide-d
InChI-Formel InChI=1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD
SMILES [2H]O[K]
IUPAC-Name Deuteriooxykalium
Molekulargewicht (g/mol) 57.112
Formelmasse 56.973
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40 %