Learn More
Kaliumdichromat, 99.5 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10626972
193.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
2 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7778-50-9
Cr2K2O7
294.19
MFCD00011367
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
24502
CHEBI:53444
Dikalium; Oxido-(Oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrom
[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7778-50-9
Cr2K2O7
294.19
MFCD00011367
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
24502
CHEBI:53444
Dikalium; Oxido-(Oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrom
[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 500.0°C
Chemischer Name oder Material Potassium dichromate
Schmelzpunkt 398.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Orange
Physikalische Form Feines kristallines Pulver oder Kristalle
Menge 2 kg
Prozentgehaltsbereich 99.5% min. (Iodometry)
Strukturformel K2Cr2O7
Fieser 08,410; 09,383; 10,324; 12,405
Merck Index 15, 7748
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 125g/L (20°C). Other solubilities: 50 g/100 mL water (100°C), insoluble in alcohol
Formelmasse 294.19
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch
Verlust bei Trocknung 0.05% max. (105°C)