Learn More
Kaliumdichromatlösung, 0.0167 M EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1000 ml
Verpackung:
Flasche
Specifications
Chemischer Name oder Material | Kaliumdichromatlösung |
Konzentration | 0.0167 M |
CAS | 7732-18-5 |
Verpackung | Flasche |
Menge | 1000 ml |
Safety and Handling
Product Identifier
- Potassium dichromate 0.0167M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3004600
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.