Learn More
Kaliumhexacyanidoferrat(III), 99 %, >10μ m, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15616750 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15616750 50 g Poly-Flasche 50 Gramm
15606750 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15616750 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 70258750G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Pulver oder Stücke, <10 μm, 99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13746-66-2
Summenformel C6FeK3N6
Molekulargewicht (g/mol) 329.25
MDL-Nummer MFCD00011392
InChI-Schlüssel QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Kaliumferrocyanid, Preußischrot, Kaliumferrocyanat, Trikalium-Hexacyanoferrat, Kaliumcyanoferrat, Eisenkaliumzyanid, Trikalium-Ferricyanid, Trikalium-Eisen-Hexacyanid, Trikaliumferrat-Hexacyanid, ccris 5559
PubChem CID 26250
IUPAC-Name Trikalium; Eisen(3+); Hexacyanid
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumferrocyanid(III)
Schmelzpunkt Zersetzt sich ohne Schmelzen
Farbe Rot
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Strukturformel K3Fe(CN)6
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Reinheit (%) 99 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.85 g/cm3 bei 20 °C