Learn More
Kaliumheptafluortantalat(V), 99.7 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11323878
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
16924-00-8
F7K2Ta
392.133
MFCD00042369
DPXAUKPQZOAHGF-UHFFFAOYSA-G
potassium heptafluorotantalate, potassium tantalum fluoride, dipotassium heptafluorotantalate, tantalum potassium fluoride, potassium fluotantalate, potassium heptafluorotantalate v, potassium fluorotantalate, dipotassium heptafluorotantalum 2-, potassium fluorotanatalate k2taf7, potassium tantalum fluoride k2taf5
28146
Dikalium; Heptafluortantal(2-)
F[Ta-2](F)(F)(F)(F)(F)F.[K+].[K+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
16924-00-8
F7K2Ta
392.133
MFCD00042369
DPXAUKPQZOAHGF-UHFFFAOYSA-G
potassium heptafluorotantalate, potassium tantalum fluoride, dipotassium heptafluorotantalate, tantalum potassium fluoride, potassium fluotantalate, potassium heptafluorotantalate v, potassium fluorotantalate, dipotassium heptafluorotantalum 2-, potassium fluorotanatalate k2taf7, potassium tantalum fluoride k2taf5
28146
Dikalium; Heptafluortantal(2-)
F[Ta-2](F)(F)(F)(F)(F)F.[K+].[K+]
It is an important raw material. Used in chemical research. Use as primary and secondary intermediate(Pharmaceutical Intermediates). Used in the production and preparation of tantalum powder.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Potassium heptafluorotantalate(V)
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water; Slightly soluble in HF
Formelmasse 392.14
Reinheit (%) 99.7%
Dichte 4.560 g/mL