Learn More
Kaliumhexabrompalladat(IV), Premion™, 99.999 % (Metallbasis), Pd 15.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314998
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11314998 1 g 1 Gramm
11324998 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314998 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043947.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 16919-74-7 | Br6K2Pd | 664.041 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16919-74-7
Summenformel Br6K2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 664.041
MDL-Nummer MFCD03093651
InChI-Schlüssel SKCNWISEAGYZFC-UHFFFAOYSA-H
Synonym potassium hexabromopalladate iv , premion
PubChem CID 121233751
IUPAC-Name Dikalium; Tetrabrompalladium; Dibromid
SMILES [K+].[K+].[Br-].[Br-].Br[Pd](Br)(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hexabromopalladate (IV)
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Formelmasse 664.04
Reinheit (%) 99.999%
Güte Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 15.5% min