Learn More
Alfa Aesar™ Kaliumhexachlorrhenat(IV), 99.9 % (Metallbasis)
Marke: Alfa Aesar™ 062113.06
Weitere Details : CAS : 16940-97-9 Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge | 5g |
---|
Chemische Identifikatoren
16940-97-9 | |
477.104 | |
HGCRXIXEXSEJGV-UHFFFAOYSA-H | |
10939720 | |
Cl[Re-2](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+] |
Cl6K2Re | |
MFCD00058746 | |
potassium hexachlororhenate iv, dipotassium;hexachlororhenium 2-, dipotassium hexachlororheniumdiuide | |
Dikalium; Hexachlorrhenium(2-) |
Spezifikation
Potassium hexachlororhenate (IV) | |
(Metallbasis) | |
K2ReCl6 | |
potassium hexachlororhenate iv, dipotassium;hexachlororhenium 2-, dipotassium hexachlororheniumdiuide | |
HGCRXIXEXSEJGV-UHFFFAOYSA-H | |
Dikalium; Hexachlorrhenium(2-) | |
10939720 | |
Kristallin | |
3.34 g/mL | |
Hygroscopic | |
5g |
16940-97-9 | |
Cl6K2Re | |
MFCD00058746 | |
Soluble in water. | |
Cl[Re-2](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+] | |
477.104 | |
477.12 | |
99.9% | |
Odorless | |
Gelb nach grün |