Learn More
Kaliumhexacyanoferrat(II), 0.1 N Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15486125
Click to view available options
Menge:
1 L
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Potassium hexacyanoferrate(II)
Farbe Gelb
Namenshinweis Standardized Solution
CAS 13943-58-3
Strukturformel K4Fe(CN)6
MDL-Nummer MFCD00167022
Konzentration 0.1N
Merck Index 14,7631
Synonym Potassium ferrocyanide
Formelmasse 368.36
Geruch Odorless
Menge 1 L
Physikalische Form Flüssig