Learn More
Macherey-Nagel™ 100ML Dragendorff-Munies-Sprühreagenz für China Al kaloide Packung a 100 ml
Verwendet für postchromatographische Nachweisreaktionen in der Dünnschichtchromatographie. Macherey-Nagel™ TLC Spray Visualization Reagenzien sind eine Auswahl häufig verwendeter Sprühreagenzien, die zum Sprühen oder Tauchen von TLC-Platten geeignet sind. Glaslaborzerstäuber (MFR.-Nr. 814101) separat erhältlich.
Marke: Macherey-Nagel™ 814404
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Große Auswahl an erstklassigen Reagenzien für den Nachweis einer Vielzahl von Substanzen
- Kann zum Besprühen oder Eintauchen von TLC-Platten verwendet werden
- Verpackt in braunen 100-ml-Schraubflaschen
- Zur Verwendung mit chemisch beständigen Zerstäubern, einschließlich dem Laborzerstäuber aus Macherey-Nagel-Glas mit Gummisaugball (MFR.-Nr. 814101, separat erhältlich)
Spezifikation
7705-08-0 | |
Sprühen oder Eintauchen | |
1 bis < 10%iges Kaliumhexacyanidoferrat(III) | |
Nachweis von Acetylsalicylsäure, Paracetamol | |
Wasser | |
Geruchsneutral | |
Sprühvisualisierungsreagenz | |
Lösung |
Leicht gelb | |
Kaliumhexacyanoferrat(III)-Sprühreagenz | |
Kaliumhexacyanoferrat(III) in Wasser | |
TLC-Platten | |
C6FeK3N6 | |
Bernsteinflasche mit Schraubverschluss | |
100 ml |