Learn More
Kaliumhexacyanoplatinat(IV), Thermo Scientific™
Catalog Number 11317507
Click to view available options
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Potassium hexacyanoplatinate(IV)
CAS 16920-94-8
Menge 1g
Summenformel C6K2N6Pt
Strukturformel K2Pt(CN)6
MDL-Nummer MFCD00058745
UN-Nummer UN1588
Synonym dipotassium hexakis cyano platinate, dipotassium;platinum 4+ ;hexacyanide, dipotassium hexacyanoplatinumdiuide
Löslichkeitsinformationen no data available
InChI-Schlüssel YHKPKKPXZORMRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K+].[K+].[Pt+4].[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N
IUPAC-Name Platinum(4+) Dikalium hexakis(iminomethanid)
Molekulargewicht (g/mol) 429.39
PubChem CID 22597308
Formelmasse 429.4
Geruch Odorless