Learn More
Kaliumhexacyanoruthenat(II)-Hydrat, Ru 23.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048889
42.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
0.2 g
2 g
10 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
339268-21-2
C6K4N6Ru
413.57
MFCD00168064
FULSJSKUKUZHLZ-UHFFFAOYSA-N
potassium hexacyanoruthenate ii hydrate, tetrapotassium hexacyanorutheniumtetrauide hydrate
71311369
Tetrakalium; Ruthenium(2+); Hexacyanid; Hydrat
[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Ru++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
339268-21-2
C6K4N6Ru
413.57
MFCD00168064
FULSJSKUKUZHLZ-UHFFFAOYSA-N
potassium hexacyanoruthenate ii hydrate, tetrapotassium hexacyanorutheniumtetrauide hydrate
71311369
Tetrakalium; Ruthenium(2+); Hexacyanid; Hydrat
[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Ru++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Potassium hexacyanoruthenate(II) hydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 0.2 g
Strukturformel K4Ru(CN)6·xH2O
UN-Nummer UN1588
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 413.57 (Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 23.0% min.