Learn More
Kaliumhydrogenphthalat, zertifizierte AR für Analysen, Fisher Chemical
Potassium Hydrogen Phthalate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical, Quantity: 500g, CAS: 877-24-7, White, Melting Point: 295 deg.C, Molecular Formula: C8H5KO4, Molecular Weight: 204.222, Packaging: Plastic powder jar, pH: 3.8 to 4.0
Marke:  Fisher Chemical P/5320/50
Weitere Details : CAS : 877-24-7 Netto-Gewicht : 0.25000kg
Menge 250g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10040340
Menge Preis
1 62.96 € / 250 Gramm
4 60.83 € / 250 Gramm
16 57.78 € / 250 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 07-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Potassium Hydrogen Phthalate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical, Quantity: 500g, CAS: 877-24-7, White, Melting Point: 295 deg.C, Molecular Formula: C8H5KO4, Molecular Weight: 204.222, Packaging: Plastic powder jar, pH: 3.8 to 4.0
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
877-24-7
204.222
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
23676735
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
C8H5KO4
13070
potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
Kalium;2-Carboxybenzoat
Spezifikation
877-24-7
13070
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Kalium;2-Carboxybenzoat
23676735
Fest
Weiß
3.8 to 4.0
C8H5KO4
potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
204.222
204.22g/mol
Kunststoffpulverbehälter
295°C
250g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate