Learn More
Kaliumwasserstoffsulfat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439633
Change view
Click to view available options
Menge:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11439633 500 g 500 Gramm
11434020 100 g 100 Gramm
11449633 2500 g 2500 Gramm
11459633 10,000 g 10000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11439633 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12428.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7646-93-7 | HKO4S | 136.16 g/mol
Potassium hydrogen sulfate is used in the conversion of tartrates to bitartrates in wine. It serves as a disintegrating agent in analytical chemistry and as an intermediate in the preparation of potassium persulfate by electrolysis. It is also employed in the manufacturing of fertilizers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumwasserstoffsulfat wird bei der Umwandlung von Tartraten in Bitartrate in Wein verwendet. Es dient als zersetzendes Mittel in der analytischen Chemie und als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Kaliumpersulfat durch Elektrolyse. Es wird auch bei der Herstellung von Düngemitteln eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Aceton und Ethanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln und Alkoholen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7646-93-7
Summenformel HKO4S
Molekulargewicht (g/mol) 136.16
MDL-Nummer MFCD00011404
InChI-Schlüssel CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
PubChem CID 516920
IUPAC-Name Kalium; Hydrogensulfat
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hydrogen sulfate
Schmelzpunkt 195°C to 197°C (decomposition)
Menge 500 g
Strukturformel KHSO4
UN-Nummer UN2509
Merck Index 14,7613
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acetone and ethanol.
Formelmasse 136.17
Reinheit (%) 97%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.24
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydrogen sulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydrogen sulfate