Learn More
Kaliumhydrogensulfid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium Hydrosulfide |
| CAS | 1310-61-8 |
| Summenformel | HKS |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Monopotassium Monohydrogen Sulfide, Potassium Bisulfide, Potassium Hydrogen Sulfide, Potassium Sulfhydrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/K.H2S/h;1H2/q+1;/p-1 |
| SMILES | [SH-].[K+] |
| IUPAC-Name | Kaliumsulfanid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 72.17 |
| Formelmasse | 71.9436 |