missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kaliumhydroxid, 0.1 M, Chem-Lab
Click to view available options
Menge:
5 l
Verpackung:
EP
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kaliumhydroxid |
CAS | 1310-58-3 |
Summenformel | HKO |
Konzentration | 5.611 g KOH/1 l H2O |
MDL-Nummer | MFCD00003553 |
UN-Nummer | UN1814 |
Dichte | 1.01 g/ml |
Synonym | Kaliumhydroxidlösung, Kaliumhydroxid KOH, Caswell Nr. 693, Kaliumhydroxid, Kaliumhydroxyd, Kaliumhydrat, Kalilauge |
InChI-Schlüssel | KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M |
Menge | 5 l |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Kalilauge 0.1 mol/l
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: KOH/H2O
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'