Learn More
Kaliumhydroxid-Lösung, 0.1 M, Chem-Lab
Artikelnummer. p-8014402
Change view
Click to view available options
Lösungsmittel oder Matrix:
Ethanol
IPA (2-Propanol)
Wasser
pH:
13
14
Packungsgröße:
1 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lösungsmittel oder Matrix pH unitSize
11903193 Ethanol 14 1 Liter
11983193 IPA (2-Propanol) 13 1 Liter
11913173 Wasser 13 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11903193 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL05.1125.1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wird als Titrant in der volumetrischen Analyse verwendet. Kaliumhydroxidlösung 0.1 M Chem-Lab ist ein Laborreagenz mit 5.612 g KOH pro 1 l Lösungsmittel. Bei natürlichem Vorkommen sehr sauer und bei der Handhabung stark korrosiv. Auswahl an alkoholischen Lösungsmitteln oder Wassermatrix.
Kaliumhydroxidlösung ist ein effektiver Leiter und alkoholische Lösungen sind leicht entzündlich. Sie wird bei der Herstellung anderer Kaliumverbindungen und als Elektrolyt in Alkalibatterien, wie sie z. B. in Fernbedienungen für TV-Geräte zum Einsatz kommen, verwendet. Sie wird bei der Fertigung von Schmierseifen und zur Herstellung von Biodiesel verwendet. Sie kann auch in Flächendesinfektionsmitteln verwendet werden, die widerstandsfähig gegen KOH-Korrosion sind, ferner in der chemischen Einäscherung und zur Identifizierung einiger Pilzarten.
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-58-3 , 64-17-5
Summenformel HKO
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
MDL-Nummer MFCD00003553
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Spezifikation
pH 14
Farbe Farblos
Siedepunkt 79 °C
Schmelzpunkt -117 °C
Konzentration 5.612 g KOH/1 l Lösungsmittel
Dichte 0.84 g/ml
Synonym Kaliumhydroxid, Kalilauge, Kaliumhydrat, Kaliumhydroxyd, Kaliumhydroxid KOH, Kaliumhydroxidlösung, Caswell Nr. 693, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Menge 1 l
IUPAC-Name Kaliumhydroxid
Explosionsgrenze 3.5–15.0 % (V)
Flammpunkt 12 °C
Formelmasse 46.07 mol
Normalität 0.1 N (±0.0002/20 °C)
Geruch Ethanol
Lösungsmittel oder Matrix Ethanol
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kalilauge 0.1 mol/l in Ethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide,ethanol