missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kaliumhydroxid, 1.0 N normierte Lösung, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7050102
20.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
20 L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1310-58-3
HKO
56.11
MFCD00003553
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
14797
CHEBI:32035
[OH-].[K+]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1310-58-3
HKO
56.11
MFCD00003553
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
14797
CHEBI:32035
[OH-].[K+]

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Potassium hydroxide
Farbe Farblos
Namenshinweis Standardized Solution
UN-Nummer UN1814
Konzentration 1.0N
IUPAC-Name Kalium; Hydroxid
Formelmasse 56.11
Menge 1 L
Physikalische Form Flüssig

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'