Learn More
Kaliumhydroxid, ACS-Reagenz, Pellets, ≥85 %, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7071896
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
12 kg
1310-58-3
HKO
56.11
MFCD00003553
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Kaliumhydroxid, Kalilauge, Kaliumhydrat, Kaliumhydroxyd, Kaliumhydroxid KOH, Kaliumhydroxidlösung, Caswell Nr. 693, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
14797
CHEBI:32035
[OH-].[K+]
1310-58-3
HKO
56.11
MFCD00003553
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Kaliumhydroxid, Kalilauge, Kaliumhydrat, Kaliumhydroxyd, Kaliumhydroxid KOH, Kaliumhydroxidlösung, Caswell Nr. 693, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
14797
CHEBI:32035
[OH-].[K+]
ACS-Reagenz, Pellets, ≥ 85 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Kaliumhydroxid
Strukturformel KOH
UN-Nummer 1813
Menge 25 g
IUPAC-Name Kalium; Hydroxid
Formelmasse 56.11 mol
Reinheit (%) ≥ 85 %
Güte ACS-Reagenz
Dampfdruck 1 mmHg (719 °C)