Learn More
Kaliumhydroxid, BAKER, J.T.Baker™
Catalog Number 10070370
Click to view available options
Menge:
5 kg
Verpackung:
HDPE
Zur Verwendung im Labor, für die organische Synthese und Routineforschung
Gütegrad von Chemikalien für Routineuntersuchungen, die normalerweise durch physikalische Kriterien und häufig durch Assay (durch GC) kontrolliert werden.
Chemischer Name oder Material Kaliumhydroxid
Farbe Weiß
Siedepunkt 1327 °C
CAS 1310-58-3
Schmelzpunkt 360 °C
Summenformel HKO
MDL-Nummer MFCD00003553
Dichte 2.04 g/cm3 bei 20 °C
Synonym Kaliumhydroxid, Kalilauge, Kaliumhydrat, Kaliumhydroxyd, Kaliumhydroxid KOH, Kaliumhydroxidlösung, Caswell Nr. 693, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Löslichkeitsinformationen In Wasser: 1120 g/l
Menge 5 kg
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].[K+]
IUPAC-Name Kalium; Hydroxid
Flammpunkt 189 °C
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formelmasse 56.11 mol
Reinheit (%) Min. 85.0 %
Güte BAKER™
Identifizierung Test bestanden
Geruch Geruchsneutral
Verpackung HDPE
Physikalische Form Feststoff, Pellets