Learn More
Kaliumhydroxid-Pellets,85%, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Qualitativ hochwertiges pharmazeutisches Reagenz für den Einsatz im Labor und spezielle Industrieanwendungen
Marke: JT Baker 0385.5000
Weitere Details : CAS : 1310-58-3 Netto-Gewicht : 5.00000kg Transport : UN number : 1813 Chem class : 8 Pack group : II
Menge | 5 kg |
---|---|
Verpackung | HDPE |
Beschreibung
- Auf dem Etikett befindet sich eine tatsächliche Chargenanalyse als Garantie für Reinheit und Konsistenz.
- Die für diese Bestimmungen verwendeten Analysemethoden basieren auf den in der Fachliteratur beschriebenen Standardtestverfahren.
- Von J.T.Baker entwickelte Verbesserungen sollen ein höheres Maß an Zuverlässigkeit erreichen.
Spezifikation
Max. 0.001 % | |
1310-58-3 | |
Max. 5 ppm | |
2.04 g/cm3 bei 20 °C | |
Max. 5 ppm | |
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M | |
Kalium; Hydroxid | |
56.105 | |
CHEBI:32035 | |
Feststoff, Pellets | |
BAKER ANALYZED™ | |
HDPE | |
Geruchsneutral | |
Max. 1.0 % | |
Max. 0.5 % | |
360 °C | |
Weiß |
Kaliumhydroxid | |
Max. 0.001 % | |
HKO | |
Kaliumhydroxid, Kalilauge, Kaliumhydrat, Kaliumhydroxyd, Kaliumhydroxid KOH, Kaliumhydroxidlösung, Caswell Nr. 693, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 | |
1120 g/l H2O | |
[OH-].[K+] | |
Max. 5 ppm | |
14797 | |
56.11 mol | |
Min. 85 % | |
Max. 5 ppm | |
Max. 5 ppm | |
Max. 3 ppm | |
Max. 0.005 % | |
Max. 5 ppm | |
1327 °C | |
5 kg |