Learn More
Kaliumhydroxid-Lösung 0.5 M (0.5 N), (in Ethanol), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
31.85 € - 61.08 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10744951
|
Fisher Chemical
J/6612/15 |
1L |
31.85 €
1 Liter |
Auf Lager, versandfertig: 1 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10676642
|
Fisher Chemical
J/6612/17 |
2.5L |
61.08 €
2.50 Liter |
Verfügbar ab 16-03-2021 |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Chemische Identifikatoren
3553 |
Spezifikation
3553 | |
HDPE-Kunststoffflasche | |
Gelb |
Flüssig | |
13 | |
1L |