Learn More
Kaliumhydroxid-Lösung, volumetrisch, 8.0 M KOH (8.0 N), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15648030 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 ml
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15648030 50 ml Poly-Flasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15648030 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. P449450ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Volumetrisch, 8.0 M KOH (8.0 N)
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumhydroxidlösung
pH 14 (bei 20 °C)
Farbe Farblos
Namenshinweis Volumetrisch, 8.0 M KOH (8.0 N)
Siedepunkt ∼112 °C (1013 hPa)
CAS 1310-58-3
Schmelzpunkt ∼-6 °C
Summenformel HKO
Strukturformel KOH
MDL-Nummer MFCD00003553
UN-Nummer UN1814
Dichte ∽1.510 g/cu.cm bei 20 °C
Synonym Kaliumhydroxid, Kalilauge, Kaliumhydrat, Kaliumhydroxyd, Kaliumhydroxid KOH, Kaliumhydroxidlösung, Caswell Nr. 693, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Löslichkeitsinformationen Vollständig in Wasser löslich
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Menge 50 ml
SMILES [OH-].[K+]
IUPAC-Name Kalium; Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formelmasse 56.11 mol
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.