missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kaliumiodat, ACS, 99.4 bis 100.4 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4407745
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7758-05-6
IKO3
214.00
MFCD00011406
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
23665710
Kalium; Iodat
[O-]I(=O)=O.[K+]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7758-05-6
IKO3
214.00
MFCD00011406
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
23665710
Kalium; Iodat
[O-]I(=O)=O.[K+]

Potassium iodate is an oxidizing agent used to prepare 2-styrylchromones from o-hydroxy-ω-cinnamylideneacetophenones by oxidative cyclization. It is used to iodinate table salt in order to prevent iodine deficiency. It is an active ingredient in baby formula milk. As a maturing agent, it is used in baking. Furthermore, it is involved in the protection of radioactive iodine accumulation in the thyroid.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Potassium iodate
Schmelzpunkt 560°C (decomposition)
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Orange bis Braun
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.4-100.4%
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in boiling water. Insoluble in alcoholSoluble in water,potassium iodide solution. Insoluble in alcohol,liquid ammonia and nitric acid.
Formelmasse 214
Güte ACS
Aussehen White powder
Dichte 3.89 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'